Learn More
Natriumkarbonat, wasserfrei 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10206410
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumkarbonat, wasserfrei 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509896 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10206410
Marke: Thermo Scientific Acros 207765000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsmittel
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1600.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium carbonate
Schmelzpunkt 851.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel Na2CO3
Fieser 07,332
Merck Index 15,8731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) 99.95%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 1% (285°C) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer207765000,207760025
ChargennummerA0466764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Artikelnummer207765000,207760025
ChargennummerA0463430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Artikelnummer207765000,207760025
ChargennummerA0457648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Artikelnummer207765000,207760025
ChargennummerA0414118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer207765000,207760025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Natriumkarbonat, wasserfrei 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals >