Learn More
Natriumcarbonat, 99+%, zur Analyse, Granulat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1600.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium carbonate |
Schmelzpunkt | 851.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feines granulares Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Na2CO3 |
Fieser | 7332 |
Merck Index | 15, 8731 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Natriumcarbonat, 99+%, zur Analyse, Granulat, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur