Learn More
Natriumbromid, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15690560
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbromid, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15690560
Marke: Honeywell-Fluka 021191KG
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbromid, Bromidsalz aus Natrium, Natriumbromid NaBr, Trinatrium-Tribromid, Bromnatrium deutsch, Caswell Nr. 750A, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750aMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbromid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP,USP
Menge 1 kg
Strukturformel NaBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Natrium; Bromid
Formelmasse 102.89 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 1 mmHg (806 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO1290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number02119-1KG
ChargennummerO1380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number02119-1KG
ChargennummerO0950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number02119-1KG
ChargennummerN2640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02119-1KG
ChargennummerM3460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number02119-1KG
Nombre del producto
  • Natriumbromid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Natriumbromid, Honeywell Fluka™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado