Learn More
Natriumbromid, 99+ % (Trockengewicht), Wasser < 1.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488833
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumbromid wird in pharmazeutischen Anwendungen, in der fotografischen Verarbeitung und in chemischen Zwischenprodukten zur Herstellung von Chemikalien und Bromiden verwendet. Es wird häufig als Antikonvulsant verwendet. Wird auch zur Herstellung von Bohrspülungen, Bohrlochkomplettierungsflüssigkeiten und Bohrschlammformulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, löslich in Alkohol.
Hinweise
Es ist thermisch und chemisch stabil. Hygroskopisch. Natriumbromid ist nicht brennbar und kann bei starker Erwärmung Bromdämpfe abgeben.
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1390°C
Chemischer Name oder Material Sodium bromide
Schmelzpunkt 755°C
Namenshinweis Water <1.0%
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Merck Index 14,8594
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC-Name Natriumbromid
Formelmasse 102.89
Reinheit (%) ≥99%
Brechungsindex 1.6412
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.203
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium bromide
Name des Produkts
Natriumbromid, 99+ % (Trockengewicht), Wasser < 1.0 %, Thermo Scientific Chemicals >