Learn More
Natriumbromid, 99.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
30.45 CHF - 253.26 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-15-6 |
---|---|
Summenformel | BrNa |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.89 |
MDL-Nummer | MFCD00003475 |
InChI-Schlüssel | JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a |
PubChem CID | 253881 |
ChEBI | CHEBI:63004 |
SMILES | [Na+].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10107903
|
Thermo Scientific Acros
246901000 |
100 g | Kunststoffflasche |
30.45 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10174620
|
Thermo Scientific Acros
246905000 |
500 g | Kunststoffflasche |
82.41 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10115793
|
Thermo Scientific Acros
246900025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
253.26 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
7647-15-6 | |
102.89 | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
253881 | |
[Na+].[Br-] |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
CHEBI:63004 |
Spezifikation
1390.0°C | |
755.0°C | |
7647-15-6 | |
5 to 8.8 (5% soln. at 20°C) | |
99.5% min. (Argentometry) | |
NaBr | |
12,445; 13,46 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium; Bromid | |
253881 | |
102.89 | |
Analytisch |
Sodium bromide | |
p.a. | |
Weiß | |
Kristallpulver | |
BrNa | |
MFCD00003475 | |
15, 8729 | |
Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol | |
[Na+].[Br-] | |
102.89 | |
CHEBI:63004 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 231-599-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VZ3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA