Learn More
Natriumborhydrid, 99 %, VenPure™ SF-Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
80.70 CHF - 2740.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Summenformel | BH4Na |
Molekulargewicht (g/mol) | 37.83 |
MDL-Nummer | MFCD00003518 |
InChI-Schlüssel | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Sodium tetrahydroborate, SBH |
IUPAC-Name | Natriumboranuid |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13246329
|
Thermo Scientific Acros
448481000 |
100 g |
80.70 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13266329
|
Thermo Scientific Acros
448485000 |
500 g |
259.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13294919
|
Thermo Scientific Acros
448480025 |
2.5 kg |
849.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13256329
|
Thermo Scientific Acros
448480100 |
10 kg |
2740.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
Natriumboranuid |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
[BH4-].[Na+] |
Spezifikation
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
Natriumboranuid | |
37.83 | |
Kunststoffflasche |
360.0°C | |
99% | |
NaBH4 | |
15,8727 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig bei Verschlucken.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Reagiert heftig
GHS-P-Satz
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern.
BEI EINATMEN:An die frische Luft bringen und in einer angenehmen Atemposition im Ruhezustand halten.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
- Sodium borohydride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.