Learn More
Natriumborhydrid, 98 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-41817 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Kunststoffflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Schmelzpunkt 360.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodometry)
Strukturformel NaBH4
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Merck Index 15, 8727
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Formelmasse 37.83
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck Negligible
Hinweise zur Zersetzung >220°C
Dichte 1.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0466476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Artikelnummer189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
ChargennummerA0461187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Artikelnummer189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
ChargennummerA0444155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Artikelnummer189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
ChargennummerB0148331D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Artikelnummer189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
ChargennummerB0148331A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Artikelnummer189300100,189300025,189305000,189300050,189301000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natriumborhydrid, 98 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >