Learn More
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, 1 M wässrige Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natrium-bis-(trimethylsilyl)amid ist nützlich für die Erzeugung von Carbenen, die Aminierung von Sulfonamiden und für die Herstellung von Lanthanidkomplexen. In Verbindung mit der Katalyse von Rhodium (I) beschleunigt es die Polymerisation von Pheneylacetylen erheblich. Es wird für die Deprotonierung von Ketonen und Estern zur Erzeugung von Enolatderivaten, Phosphoniumsalzen und zur Erzeugung von Wittig-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol und Äther. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Sauerstoff. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten.
Natrium-bis-(trimethylsilyl)amid ist nützlich für die Erzeugung von Carbenen, die Aminierung von Sulfonamiden und für die Herstellung von Lanthanidkomplexen. In Verbindung mit der Katalyse von Rhodium (I) beschleunigt es die Polymerisation von Pheneylacetylen erheblich. Es wird für die Deprotonierung von Ketonen und Estern zur Erzeugung von Enolatderivaten, Phosphoniumsalzen und zur Erzeugung von Wittig-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol und Äther. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Sauerstoff. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 3629917 |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water. |
Formelmasse | 183.38 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in THF |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Dichte | 0.904 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Name des Produkts
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, 1 M wässrige Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur