Learn More
Natriumbicarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydrogencarbonat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | NaHCO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 4153970 |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich, 50 g/l |
Formelmasse | 84.01 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.7 % |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur