Learn More
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15641310
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15641310
Marke: Honeywell-Fluka 134331KG
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4153970
Formelmasse 84.01 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 %
Güte puriss.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerO3260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Artikelnummer13433-1KG
ChargennummerN1100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Artikelnummer13433-1KG
ChargennummerA0450866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
ChargennummerA0399094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
ChargennummerA0414331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Artikelnummer13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™ >