Learn More
Natriumhydrogencarbonat (feines, weißes Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
Poly-Flasche; 500 g
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Bicarbonate |
Schmelzpunkt | 270°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.3 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 84.01 |
Reinheit (%) | 99.7 to 100.3% |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Poly-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium bicarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat (feines, weißes Pulver), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur