Learn More
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10118190
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10118190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10118190
Marke: Thermo Scientific Acros 424270010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Strukturformel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15,8719
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0468854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0465530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0435015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
ChargennummerA0435015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, +99.7 %, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals >