Learn More
Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424879
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424879
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15424879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62495.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Bicarbonat-Puffersystem ist in vielen verschiedenen zellulären Prozessen wichtig. Es wird auch bei der Bildung von Säure im Lumen des Magens verwendet. Dient zur Neutralisierung des pH-Werts des Chymus, der den Magen verlässt und in den Dünndarm gelangt. Es wird auch zur Aufrechterhaltung des pH-Werts in Serumproben verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate buffer soln.
Konzentration 1 M
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Name des Produkts
Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals >