Learn More
Natriumazid, weißes Pulver, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10677243
Natriumazid, weißes Pulver, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10677243
500 g, Poly-Flasche/Giftpackung
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche/Giftpackung
Artikelnummer. 10677243
Marke: Fisher BioReagents BP922I500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
  • Natriumazid ist leicht in Wasser löslich.
  • Mit Vorsicht handhaben und alle Lagerempfehlungen befolgen.
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 300°C
Chemischer Name oder Material Sodium Azide
Schmelzpunkt 275°C
CAS 26628-22-8
Farbe Weiß
pH 10
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel N3Na
Merck Index 15, 8717
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Azid
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Formelmasse 65.01
Verpackung Poly-Flasche/Giftpackung
Dichte 1.850g/cm³
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumazid, weißes Pulver, Fisher BioReagents >