Learn More
Natriumazid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 300.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium azide |
Schmelzpunkt | 275,0 °C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß |
pH | 9 (5% min. soln.) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Summenformel | N3Na |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472835 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0471773 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0471774 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0471775 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0471776 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium azide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.