Learn More
Natriumazid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338380
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumazid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10338380
Marke: Thermo Scientific Acros 190380050
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsformungsreagenz, für Azidation/Diazo-Transfer
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
MDL-Nummer MFCD00003536
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 300.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium azide
Schmelzpunkt 275,0 °C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
pH 9 (5% min. soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Summenformel N3Na
Strukturformel NaN3
Fieser 01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68
Merck Index 15, 8717
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.85
Hinweise zur Zersetzung >275°C
Dichte 1.8500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
ChargennummerA0471773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
ChargennummerA0471774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
ChargennummerA0471775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
ChargennummerA0471776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number190380050,190385000,190381000,190380025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumazid, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >