Learn More
Natriumaurothiomalat(I), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344707
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumaurothiomalat(I), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344707
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11344707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039740.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sodium aurothiomalate(I) is useful for high mobility group box chromosomal protein 1 western blotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12244-57-4
Summenformel C4H5AuNa2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 408.09
MDL-Nummer MFCD00064304,MFCD00064304
InChI-Schlüssel YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K
Synonym gold sodium thiomalate
PubChem CID 133108869
IUPAC-Name Gold; Natrium; 2-Sulfanylbutandisäure
SMILES O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium aurothiomalate(I)
Geruch Sulphurous
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Merck Index 14,4518
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water; Practically insoluble in alcohol, ether
Formelmasse 390.08
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ05D010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
ChargennummerB20U028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
ChargennummerT27B079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
ChargennummerX20C013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
ChargennummerW23C016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
Name des Produkts
Natriumaurothiomalat(I), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >