Learn More
Natriumaluminat, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 1650°C |
CAS | 1302-42-7 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
MDL-Nummer | 85355 |
Formelmasse | 81.97g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium aluminate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumaluminat, technisch, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur