Learn More
Natriumalginat, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11412856
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumalginat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412856 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 11412856
Marke: MP Biomedicals 0521829580
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumalginat
CAS 9005-38-3
Physikalische Form Pulver
Summenformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Menge 100 g
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumalginat, MP Biomedicals >