Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262,99.0 bis 101.0 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), ≤0.00002 % Al, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumacetattrihydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CH3COONa · 3H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3732037 |
Formelmasse | 136.08 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |
Zündpunkt | 1112 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetattrihydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E262,99.0 bis 101.0 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), ≤0.00002 % Al, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur