Learn More
Natriumacetat-Trihydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10091113
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Poly-Flasche; 500 g
Die Trihydrat-Form von Natriumacetat kann, wie die wasserfreie Form, für viele Anwendungen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate Trihydrate
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.45g/cm³
Name des Produkts
Natriumacetat-Trihydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents >