Learn More
Natriumacetat, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumacetat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | CH3COONa |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3595639 |
Flammpunkt | <250 °C (>482 °F) |
Formelmasse | 82.03 mol |
Reinheit (%) | ≥99.99 % (Metallbasis) |
Güte | TraceSELECT™ |
Zündpunkt | 1112 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetat, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur