Learn More
Natriumacetat, ReagentPlus™, Honeywell Artikelnummer.: 15678120
Natriumacetat, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15678120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15678120
Marke: Honeywell Research Chemicals S8750250G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, wasserfrei, ≥ 99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Menge 250 g
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt <250 °C (>482 °F)
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Zündpunkt 1112 °F
Name des Produkts
Natriumacetat, ReagentPlus™, Honeywell >