Learn More
Natriumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15663810
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15663810
Marke: Honeywell-Fluka 323191KG
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., wasserfrei
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natrium;Acetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt >250 °C (>482 °F)
Formelmasse 82.03 mol
Güte ACS/puriss. P. A
Zündpunkt 1112 °F
Name des Produkts
Natriumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, Honeywell Fluka™ >