Learn More
Natriumacetat, wasserfrei (weiße Kristalle oder Granulat-Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Natriumacetat wird DNA-Reaktionen hinzugefügt, um die Äthanolfällung von DNA zu erleichtern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Acetate Anhydrous |
Schmelzpunkt | 324°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7.5 to 9.2 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Strukturformel | CH3COONa |
Merck Index | 15, 8709 |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetat, wasserfrei (weiße Kristalle oder Granulat-Pulver), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur