Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 324°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7.5 to 9.2 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
Formelmasse | 82.03g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur