Learn More
Natriumacetat, 3 M wässrige Lösung, pH 7.0, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400227
250 mL
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Sodium acetate buffer solution pH, 7.0 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumacetat-Pufferlösung pH 7.0 wird häufig für die Fällung von Nukleinsäuren und die Herstellung von Gelfärbungen für die Protein-Gelelektrophorese verwendet. Die Natriumacetatpufferlösung eignet sich für die Fällung von DNA, die Elution von Proteinen und für den Einsatz in molekularbiologischen Anwendungen wie dem Chip-on-Chip-Assay und dem In-vitro-Enzymhemmungs-Assay.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Halogenen. Feuchtigkeitsempfindlich. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. .
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis RNAse free
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Strukturformel NaOOCCH3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP19L545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog NumberJ61934.AK
ChargennummerU05K542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberJ61934.=E,J61934.AK
ChargennummerN08K540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberJ61934.=E,J61934.AK
ChargennummerT31J529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberJ61934.=E,J61934.AK
ChargennummerP15J607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ61934.AK
Name des Produkts
Natriumacetat, 3 M wässrige Lösung, pH 7.0, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals >