Learn More
Natrium, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311428
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311428
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11311428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010336.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-23-5
Summenformel Na
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
MDL-Nummer MFCD00085307
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC-Name Natrium
SMILES [Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Solid in various forms
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 1.59 hPa (1mm Hg)
Name des Produkts
Natrium, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >