Learn More
Natrium3-chloro-2-hydroxypropan-Sulfonat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368895
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium3-chloro-2-hydroxypropan-Sulfonat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368895
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11368895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14018.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 143218-48-8 | C3H8ClNaO5S | 214.592 g/mol
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate is used to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes, to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium3-chloro-2-hydroxypropansulfonat-hämihydrat wird zur Vorbereitung negativ geladener Sondierungspartikel verwendet, um die Wirkung der Nanoporosität von Zellulosefasern auf ihr Strömungspotenzial und ihre Wechselwirkungen mit kationischen Polyelektrolyten zu untersuchen, um oberflächenderivatisierte mikrokristalline Cellulosepartikel (MCC) vorzubereiten, die entweder ein starkes positives oder ein starkes negatives Zetapotenzial aufweisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
CAS 143218-48-8
Summenformel C3H8ClNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 214.592
MDL-Nummer MFCD00149699
InChI-Schlüssel ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
IUPAC-Name Natrium;-3-chlor-2-hydroxypropan-1-sulfonat;hydrat
SMILES C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Schmelzpunkt ∽256°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 4164376
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 205.60 (196.59 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Name des Produkts
Natrium3-chloro-2-hydroxypropan-Sulfonat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >