Learn More
Natrium-2,4-pentandionathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natrium-2,4-Pentandionat-Hydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, Wasser/Feuchtigkeit und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium 2,4-pentanedionate hydrate |
Schmelzpunkt | 228°C to 230°C |
Menge | 50 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 122.11 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 95% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247924 | Analysenzertifikat | 14/09/2023 | B24009.0B,B24009.18,B24009.30 |
10238915 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | B24009.0B,B24009.18,B24009.30 |
10204370 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24009.0B,B24009.18,B24009.30 |
F10U040 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24009.0B,B24009.18,B24009.30 |
G7804A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B24009.0B,B24009.18,B24009.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 2,4-pentanedionate hydrate