Learn More
Natrium 1-Octansulfonat-Monohydrat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327138
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium 1-Octansulfonat-Monohydrat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327138
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11327138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015764.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234.29 g/mol
Natrium-1-Octansulfonat-Monohydrat wird als anionisches Reinigungsmittel verwendet. Es ist ein Ionenpaarungsreagenz, das bei der HPLC-Analyse von Proteinen und Peptiden verwendet wird. Wird zudem als Oberflächenwirkstoff verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 207596-29-0
Summenformel C8H19NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 234.29
MDL-Nummer MFCD00149551
InChI-Schlüssel MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
IUPAC-Name Natrium;-oktan-1-sulfonat;hydrat
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 1-Octanesulfonate Monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 234.29 (216.28 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallin
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natrium 1-Octansulfonat-Monohydrat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >