Learn More
Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Natron-Kalk-Glas zum Abdecken von Bechern, Erlenmeyerkolben etc. oder auch als Wägeschalen.
12.48 CHF - 80.39 CHF
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Uhrglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Abdecken von Bechern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verwendung als Wägeschale |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15241559
|
Marienfeld Superior™
1712010 |
120 mm |
16.12 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15271559
|
Marienfeld Superior™
1725010 |
250 mm |
80.39 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15261559
|
Marienfeld Superior™
1720010 |
200 mm |
38.42 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15251559
|
Marienfeld Superior™
1715010 |
150 mm |
22.49 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15221559
|
Marienfeld Superior™
1709010 |
90 mm |
12.48 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- In vielen verschiedenen Durchmessern
- Kanten feuerpoliert
- Frei von Cadmium und Blei
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Uhrglas | |
Verwendung als Wägeschale |
Rund | |
Zum Abdecken von Bechern | |
Poliert |