Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
Marke: BRAND™ 150065
60.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas nach DIN 12341
- Geschliffene Kanten
- Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
Spezifikation
DIN 12341 | |
Kalknatronglas | |
Uhrglas | |
125 mm |
Flach | |
Rund | |
Poliert |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas > Durchmesser:125mm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto