Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
Marke:  BRAND™ 150080
123.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10588831
  • 128.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kalknatronglas nach DIN 12341
  • Geschliffene Kanten
  • Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12341
Kalknatronglas
Uhrglas
200 mm
Flach
Rund
Poliert
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas > Durchmesser:200mm