Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
Marke:  BRAND™ 150030
35.28 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10558401
  • 39.50 CHF / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kalknatronglas nach DIN 12341
  • Geschliffene Kanten
  • Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas > Durchmesser (metrisch):70 mm