Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
Marke: BRAND™ 150020
34.35 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kalknatronglas nach DIN 12341
- Geschliffene Kanten
- Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
Spezifikation
DIN 12341 | |
Kalknatronglas | |
60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas > Durchmesser 60 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur