Learn More
Hirschmann™ Kalknatron-Glasröhrchen mit rundem Boden
Reagenzgläser ohne Maßstab aus Kalknatronglas.
Marke:  Hirschmann™ 9270106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10528771
  • 11.10 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Einfaches Ende
  • Rundboden
  • Kalknatronglas
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen: 75 x 12 mm; Wandstärke: 0,8 mm
Kalknatronglas
12 mm
75 mm
100/Packung
Reagenzgläser
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Kalknatron-Glasröhrchen mit rundem Boden > Länge (metrisch): 75 mm, Außendurchmesser (metrisch): 12 mm