Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas eignen sich zur Betrachtung von Zellkulturen im Labor. Diese Einwegröhrchen aus Kalknatronglas mit Wulstrand sind unbeschriftet und zeichnen sich durch ihre beständige, einheitliche Unterseite aus.
Marke:  DWK Life Sciences A405009500811
64.74 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11832383
  • 68.15 CHF / 200 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Gerändertes Oberteil
  • Unbeschriftet
  • Klares Kalknatronglas
  • Gleichmäßiger Boden
  • Einwegartikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundboden
200/Packung
Reagenzgläser
50 mm
9,5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas > Durchmesser: 9,5mm, Länge: 50mm