Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas
Zur Aufbewahrung von Prüfreagenzien und Materialien. Fisherbrand™ Teströhrchen aus Kalknatronglas ohne Rand sind entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Größen lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ FB63115
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11922198
  • 41.78 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalknatronglas
  • Randlos
  • Einwegartikel 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Kalknatronglas
Nein
150 mm
100/Packung
18 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzgläser ohne Rand, aus Kalknatronglas > Abmessungen: Durchmesser 18 x H 150 mm