Learn More
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas
Diese Petrischalen aus Kalknatronglas sind ideal für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen und verfügen über eine ausgezeichnete Glasqualität und Verarbeitung.
32.50 CHF - 75.00 CHF
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10624552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
455742
100 mm 15 mm
39.55 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10400873
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
455751
150 mm 25 mm
75.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10019880
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
455701
40 mm 12 mm
33.23 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10450293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
455717
60 mm 15 mm
32.50 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10315571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
455732
80 mm 15 mm
39.49 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10039890
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
455743
100 mm 20 mm
38.40 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schale und Deckel innen und außen flach
  • Frei von Blasen und Streifen
  • Schneidkanten feuerpoliert
  • Geeignet für kurzfristige chemische Exposition
Spezifikation
Spezifikation
Kalknatronglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Petrischalen aus Kalknatronglas