Learn More
Brand™ Sauerstoff-Flasche nach Winkler, 100 - 150 ml, mit Glasstopfen NS 14/23
Marke: Brand™ 386038
59.95 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
100 to 150 mL | |
Kalknatronglas |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Sauerstoff-Flasche nach Winkler, 100 - 150 ml, mit Glasstopfen NS 14/23 > Fassungsvermögen:100 bis 150 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur