Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas
Trichter aus Klarglas, hergestellt aus Kalknatronglas. Der Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas eignet sich ideal für die Verwendung mit Trichterflüssigkeiten in Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB56635
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552423
  • 5.04 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trichter aus Klarglas, hergestellt aus Kalknatronglas.
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
Kalknatronglas
70 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Kalknatronglas > Oben: 75 mm Durchmesser; Länge des Stiels: 70mm