Learn More
Marienfeld Superior™ Kalknatronglas-Beads
Marienfeld Superior™ Glasperlen zum Mischen und Mahlen
Marke: Marienfeld Superior™ 4901005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas
- Massiv, poliert
- In Polybeutel zu je 500 g oder 1000 g verpackt
- Lieferbar in vielen Durchmessern
Spezifikation
Perlen | |
5 mm | |
1 kg |
Kalknatronglas | |
Zum Mischen oder Mahlen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Kalknatronglas-Beads > Durchmesser: 5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur