Learn More
Kalk-Natron, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378038
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalk-Natron, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378038
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 11378038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036596.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Soda lime's ability to absorb carbon dioxide makes it valuable in medical and surgical professions. It is also used as powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil CO2 efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved CO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8006-28-8
Summenformel CaHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 96.074
MDL-Nummer MFCD00134094
InChI-Schlüssel HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC-Name Natrium;Oxocalcium;Hydroxid
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Soda Lime
Physikalische Form 4-8 Mesh
Material Soda Lime
Menge 500 g
Netzgröße 4 to 8
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Güte ACS-Reagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number036596.36,036596.A4
ChargennummerQ22K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number036596.36,036596.A4
ChargennummerN20K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number036596.36,036596.A4
ChargennummerX03J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number036596.36,036596.A4
ChargennummerG16N27 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036596.36,036596.A4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium hydroxide
Name des Produkts
Kalk-Natron, ACS, Thermo Scientific Chemicals >