Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser. Die Brannan™ Twaddell Hydrometer bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
15.05 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Twaddle Hydrometer
Genauigkeit ± 1 Tw
Schritten 1Tw.
Länge (metrisch) 160 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
12829177
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/101/0
0 bis 24Tw
15.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12839177
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/102/0
24 bis 48Tw
15.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12859177
Unterlagen ansehen
Brannan™
10/104/0
74 bis 102Tw
15.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ Twaddell Hydrometer bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • 160 mm Länge
  • Mit Unterteilungen in einzelne Grade
  • Eingestellt auf Verwendung bei 15.6 °C (60 °F)
  • Für Flüssigkeiten mit mittlerer Oberflächenspannung
  • Erhältlich für zahlreiche Twaddell-Reihen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
± 1 Tw
160 mm
Twaddle Hydrometer
1Tw.
Stahlschrot