Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser. Die Brannan™ Twaddell Hydrometer bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
Marke:  Brannan™ 10/104/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12859177
  • 15.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser.Die Brannan™ Twaddell Hydrometer bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • 160 mm Länge
  • Mit Unterteilungen in einzelne Grade
  • Eingestellt auf Verwendung bei 15.6 °C (60 °F)
  • Für Flüssigkeiten mit mittlerer Oberflächenspannung
  • Erhältlich für zahlreiche Twaddell-Reihen
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
± 1 Tw
160 mm
74 bis 102Tw
Twaddle Hydrometer
1Tw.
Stahlschrot