Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke: Brannan™ 10/917/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.Spezifikation
Je 1 | |
0,002g/mL | |
ISO 650/916 | |
Stahlschrot | |
1,500 bis 1,550 g/ml |
Hydrometer der S50 Serie zur Messung der relativen Dichte | |
0,002 g/mL | |
190 mm | |
Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50 > Bereich für relative Dichte:1,500 bis 1,550 g/ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction