Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/905/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12851448
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml.
Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,002 g/mL
190 mm
Allzweck-Hydrometer für relative Dichte
UKAS
0.9 to 0.95 g/mL
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50 > Specific Gravity Range: 0.9 to 0.95 g/mL