Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50
Aräometer mit Schrotbelastung für präzises spezifisches Gewicht für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Marke:  Brannan™ 10/910/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12801458
  • 17.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenunterteilungen 0.002, Genauigkeit ±0.002 spezifisches Gewicht.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
0,002g/mL
ISO 650/916
Stahlschrot
1,150 bis 1,200 g/ml
Hydrometer der S50 Serie zur Messung der relativen Dichte
0,002 g/mL
190 mm
Relative Dichte einer bestimmten Flüssigkeit zu der von Wasser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Dichte-Aräometer aus Natronglas, Serie S 50 > Bereich für relative Dichte:1,150 bis 1,200 g/ml