Learn More
Jaytec Glass™ Schmelzpunkt-Röhrchen, Kalknatronglas
Erhitzen Sie Proben in den Jaytec Glas™ Natronglas-Schmelzpunktröhrchen, bis sie ihren Schmelzpunkt erreichen. Diese Röhrchen bestehen aus Kalknatronglas nach Industriestandard.
Marke: Jaytec Glass™ CAP-MPO-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Erhältlich in Längen von 75 mm oder 90 mm
Spezifikation
Melting Point Instrument | |
90mm | |
Open both ends |
1,30-1,40 mm | |
Kalknatronglas | |
1000/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jaytec Glass™ Schmelzpunkt-Röhrchen, Kalknatronglas > Länge: 100mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur